203188
Biotin-X-NHS
Sinónimos:
Biotin-X-NHS
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (NMR)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This product has been discontinued.
Used to biotinylate amino acids, peptides, or proteins by reacting with primary amines under mild conditions. Inserts a 6-atom spacer between biotin and the target ligand, thereby alleviating steric hindrance. Useful for red blood cell survival studies.
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Fabris, F., et al. 1992. Thromb. Res. 66, 409.
Smith, J.S., et al. 1991. Anal. Biochem.197, 247.
Hastie, A.T., et al. 1990. Cell Motility Cytoskel.17, 317.
Ghebrehiwet, B., et al. 1988. J. Immunol. Methods110, 251.
Liu, Y.S.V. and Green, A. 1985. Clin. Chem.31, 202.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13