20-160
Tris-HCl 1 M pH 6,5.
1M Tris-HCl, pH 6.5.
Aplicación
Categoría de investigación
Todas
Todas
Para utilizar en análisis de inmunoprecipitación de la cromatina.
Almacenamiento y estabilidad
1 año a 4°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Injection-molded nanocomposites and materials based on wheat gluten.
International Journal of Biological Macromolecules null
Enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of antibody to Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in the sera of livestock and wild vertebrates.
Epidemiology and Infection null
Polychlorinated biphenyl congeners in blood of Wisconsin sport fish consumers.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology null
The Journal of biological chemistry, 268(10), 6985-6988 (1993-04-05)
Taurocholate efflux was studied in Xenopus laevis oocytes and is consistent with a carrier-mediated process. This carrier can be competitively inhibited and trans stimulated by glycocholate. Transport is also trans stimulated by taurochenodeoxycholate and S-hexylglutathione, but not taurolithocholate or daunomycin