Documentos
1.94613
Supelco
Isobutanol
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Isobutanol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup