Documentos
1.94513
Supelco
Carbon disulfide
EMPLURA®
Sinónimos:
Carbon disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup