1.93802
Tin (metal)
EMPLURA®
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable