Key Documents
1.93686
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
422.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
Clave InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable