Key Documents
1.93282
Supelco
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
453.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clave InChI
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Envase
1.93282.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93282.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2