1.93200
Nitrato de plata
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Ensayo
99.5%
Formulario
solid
impurezas
(≤0.2)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
densidad
4.350 g/cm3
trazas de catión
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.001%%
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable