191500
1-Azakenpaullone
A Kenpaullone analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β.
Sinónimos:
1-Azakenpaullone, 1-AKP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥94% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
tan
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
Clave InChI
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GSK-3β
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable