1.88062
Anolyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones, Aquastar®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anolyte K for Coulometry, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
Línea del producto
Aquastar®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: coulometric
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
idoneidad
passes test for application
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List