Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 132,00 € |
Acerca de este artículo
132,00 €
Nombre del producto
Solvent Oils & Fats, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 19 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - |
| format two component solution | format single component solution | format two component solution | format matrix material |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| transition temp flash point 19 °C | transition temp flash point 9 °C | transition temp flash point 11 °C (Methanol) | transition temp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
288-32-4 + 67-56-1