176901
Anthrax Lethal Factor Protease Inhibitor, In-2-LF
The Anthrax Lethal Factor Protease Inhibitor, In-2-LF controls the biological activity of Anthrax Lethal Factor Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Anthrax Lethal Factor Protease Inhibitor, In-2-LF, Anthrax LF Protease Inhibitor, Bacillus anthracis LF Protease Inhibitor, In-2-LF
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
anthrax LF metalloprotease
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Tonello, F., et. al. 2002. Nature418, 386.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable