Documentos
17-218
Sigma-Aldrich
Kit de análisis de activación Ras
Sinónimos:
Ras Activity Assay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
fabricante / nombre comercial
Upstate®
Nivel de calidad
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... MRAS(22808)
Descripción general
El homólogo del oncogén RAS muscular (ARM) desempeña un papel clave en las enfermedades cardiovasculares. El gen MRAS codifica un miembro de la superfamilia ras de proteínas de unión a GTP. El MRAS se encuentra en todos los tejidos, particularmente en el sistema cardiovascular. Está implicado en la transducción de señales, incluyendo el crecimiento y la diferenciación celulares.
Envase
Capacidad del kit: 30 ensayos
Componentes
Reactivo de ensayo Ras (Raf-1 RBD, agarosa) (Nº ref. 14-278)
Anti-Ras, clon RAS10 (Nº ref. 05-516)
X100 GTPγS, 10mM (Nº ref. 20-) 176
X100 GDP, 100 mM (Nº ref. 20-177
Tampón de lisis/lavado Mg2+,X5 (Nº ref. 20-168)
Calidad
Este kit causó la precipitación de Ras-GTP de lisados de células HeLa que habían sido cargados con GTPγS. El Ras-GTP precipitado fue detectado por inmunoelectrotransferencia usando 1μg/ml de anti-Ras, clon RAS10
Ligadura / enlace
Sustituye a: SGT435
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Visite la Librería de documentos
AnhCo Nguyen et al.
Molecular and cellular biology, 22(9), 3035-3045 (2002-04-10)
While scaffold proteins are thought to be key components of signaling pathways, their exact function is unknown. By preassembling multiple components of signaling cascades, scaffolds are predicted to influence the efficiency and/or specificity of signaling events. Here we analyze a
Richard J Calvert et al.
Analytical biochemistry, 343(2), 283-292 (2005-07-16)
Accurate measurement of activity of wild-type K-ras protein is important due to its tumor suppressor action in tissues such as lung. A published method by Taylor and co-workers uses plasmid-containing Escherichia coli cells to produce a glutathione-S-transferase/raf-1 ras binding domain
X Shen et al.
The Biochemical journal, 352 Pt 3, 913-919 (2000-12-06)
Interleukin 1beta (IL-1beta) suppresses the IL-6-dependent induction of type II acute-phase response genes, but the underlying mechanism for this suppression remains uncertain. Here we report that treatment of human hepatocullular carcinoma HepG2 cells with IL-1beta inhibited the IL-6-dependent binding of
Michael R Bennett et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(18), 7207-7217 (2003-08-09)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) patients are predisposed to learning disabilities, macrocephaly, and brain tumors as well as abnormalities on magnetic resonance imaging that are postulated to result from abnormal myelination. Here we show that Nf1+/- spinal cords in adult mice
Shin-Ichiro Miura et al.
Atherosclerosis, 175(2), 235-243 (2004-07-21)
Since we recently demonstrated that high-density lipoprotein induced human coronary artery endothelial cell (HCEC) tube formation through Ras/Raf/ERK (extracellular-signal-regulated kinase) activation [Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 23 (2003) 802], it is possible that lipid-lowering agents such as statins, which reduce the
Artículos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.