Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 unit | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 55,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
55,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
no temp limit
General description
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. room temp |