166904
Tryptic Soy Broth
bottle of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
formulario
liquid
Características
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
envase
bottle of
técnicas
sterile filtration: suitable
botella capacidad
125 mL
volumen de botella
100 mL , filling volume
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable