16-305
Anti-phospho-Akt1/PKBα (Ser473) Antibody, clone 11E6, Alexa Fluor™ 488
clone 11E6, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
PKB, PKD-alpha, AKT1, Protein Kinase B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
11E6, monoclonal
reactividad de especies
rat, canine, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer473)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable