16-236
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor™ 555
Upstate®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1248)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable