1.51349
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
TM=["LiChrosorb"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Productos recomendados
product name
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) LiChroCART® 125-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
columna L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.8