Merck
1.50209
LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART 25-4
pkg of 3 cartridges
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115709
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 3 cartridges
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
3 HPLC cartridges
Analysis Note
Pressure: ≤ 5 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 3000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 2.5
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany