1.50205
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 mm x 2 mm, Guard Cartridge
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART™ 10-2, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Superspher®
Características
endcapped: no
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
columna L × D.I.
1 cm × 2 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 bonding phase
tamaño de partícula
4 μm
tamaño de poro
60 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit