1.50181
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 125 mm × 4 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Productos recomendados
product name
Hibar® 125-4, column L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Parámetros
400 bar pressure
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
técnica de separación
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Almacenamiento y estabilidad
Storage temperature: no restrictions.
Información legal
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany