14-715-M
GRK6 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6. For use in Kinase Assays.
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 69.8 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... GRK6(2870)
Descripción general
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6
G protein coupled receptor kinase
G protein coupled receptor kinase
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: GRK6
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of casein
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable