1468400100
Water
Purified, pH 5-7, suitable for microbiological culture, USP 71
Sinónimos:
Water
About This Item
Productos recomendados
product name
Agua, pH 5.0-7.0
Agency
USP 71
Nivel de calidad
Características
ready-to-use
técnicas
microbiological culture: suitable
impurezas
<1000 cfu/mL bacteria
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5.0-7.0
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Apart from above, purified water finds its application in:
- Cleaning of non-parenteral production equipment′s.
- Input for WFI production.
- Non-sterile tests and assays.
- Preparation of Bulk Chemicals.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available