146756
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar
IsoBag®, Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, 190 mm alpha-port ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinónimos:
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle, TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
rapid transfer port
composición
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
envase
pkg of 80 plates
fabricante / nombre comercial
IsoBag®
placa diám.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MAS-100®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Artículos
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator