1.46602
Fluid A Washing Solution
bottle volume 300 mL , filling volume
Sinónimos:
Fluid A for Sterility Testing, Rinsing Solution Fluid A
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
formulario
liquid
Características
closure type screw cap with septum
envase
pack of 6 units
bottle of
técnicas
sterile filtration: suitable
botella capacidad
500 mL
volumen de botella
300 mL , filling volume
intervalo de pH
6.9-7.3
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for bacteria
Descripción general
Fluid A washing solution in general serves as a rinse buffer and can be used for an initial rinse of the filter membrane to inactivate any inhibitors, if present.
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable