1.46590
Clear Fluid Thioglycollate Medium
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap), suitable for sterility testing
Sinónimos:
Clear FTM, Clear Thioglycollate Broth, FTM, FTM Clear
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
JP (4.06)
USP
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
autoclavable compatible
formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
envase
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Principio
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable