14-644-M
EphA3 Protein, active, 10 µg
About This Item
Nivel de calidad
100
300
descripción
protein target EphA3
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... EPHA3(2042)
Descripción general
Envase
Calidad
Propiedades físicas
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable