Documentos clave
14-633-M
Sigma-Aldrich
PAK6 Protein, active, 10 µg
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
mol peso
Mw 37.9 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant, human PAK6, amino acids 382-end
baculovirus in Sf21 cells
Aplicación
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human PAK6, amino acids 382-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: PAK6
Target Sub-Family: STE
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
Forma física
Format: Ni2+/NTA-agarose
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable