1.46316
Caldo triptona soja
closure type, with MPC connector and triple-bagged, bag of 1 × 10 L
Sinónimos:
Caldo de triptona y soja - Bolsas, tubos y ampollas listos para usar, TSB, CASO, caldo de hidrolizado de caseína de soja, caldo de triptona y soja, caldo de triptona soja, SCDB
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; sterile-filtered
formulario
liquid (ready-to-use)
Características
closure type with MPC connector and triple-bagged
ready-to-use
envase
bag of 1 × 10 L
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Presentación: Bolsa de 10 l con conector MPC y bolsa triple
Sinónimo: TSB, CASO, caldo de hidrolizado de caseína de soja, caldo de triptona y soja, caldo de triptona soja, SCDB
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.