1.46076
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinónimos:
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; irradiated
formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composición
Cephase
Lecithin
Tween®
placa diám.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MAS-100®
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detecte la contaminación microbiana de los gases en unos pocos pasos sencillos y automatizados. El muestreador de gases comprimidos MAS-100 Atmos® es sencillo y seguro de usar, y cumple con el título 21 CFR Parte 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms