Documentos clave
14-517-M
Sigma-Aldrich
Blk Protein, active, human, 10 µg
Active, human, N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in Sf21 cells
mol peso
Mw 58.8 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk
Envase
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-517M when ordering the 250 µg size.
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable