1.44158
PyroDetect Interleukin Standard
Interleukin-1Beta standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
Sinónimos:
Interleukin-1β
Nivel de calidad
uso
sufficient for 20 tests
envase
pkg of 1 vials
fabricante / nombre comercial
PyroDetect
aplicaciones
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibilidad
configured for PyroDetect System
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
pyrogenic bacteria
Categorías relacionadas
Descripción general
PyroDetect Interleukin Standard is an Interleukin-1β Standard for control reactions in the Interleukin-1β ELISA. It is compatible for use with PyroDetect Kit. (921200), which is used for the detection and quantification of pyrogens based on the Monocyte-Activation Test (MAT).
Aplicación
PyroDetect Interleukin Standard is used for Product Specific Validation with PyroDetect Kit, to check that the system actually detects interleukin-1β.
Almacenamiento y estabilidad
Store unopened vial at 2-8 °C. Do not use after expiration date of the product.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2