Documentos clave
1.43023
Supelco
Sulfuric acid solution
0.02 N
About This Item
Formulario
liquid
concentración
0.00999-0.01001 (mol/l)
color
≤10, APHA
idoneidad
suitable for odor (odorless)
Descripción general
Volumetric solution
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable