Documentos
1.30196
Millipore
Kit HY-Lite® de análisis del ATP en el combustible Jet A1
Sinónimos:
Análisis de la biomasa en el combustible Jet A1, Prueba rápida para combustible Jet A1
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
descripción
HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test Kit is suitable for rapid detection of microbiological contamination in fuel tanks
Línea del producto
HY-LiTE®
caducidad
15 mo.
envase
pkg of 20 tests (20 pens, 20 large pipettes, 20 small pipettes)
fabricante / nombre comercial
HY-LiTE®
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
aplicaciones
jet fuel
compatibilidad
for use with HY-LITE®
método de detección
bioluminescent
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El kit HY-LiTE® de análisis en el combustible Jet A1 contiene dispositivos de reacción listos para usar para detectar la contaminación biológica total del combustible Jet A1 utilizado junto con el luminómetro HY-Lite® 2. El combustible contiene pequeñas cantidades de agua y conlleva el riesgo de contaminación microbiana. El trifosfato de adenosina (ATP) se detecta por reacción con un reactivo de luciferina/luciferasa en disolución tamponada. El kit de ensayo está diseñado para indicar la presencia de material biológico metabólicamente activo, como bacterias, levaduras y mohos, entre ellas las bacterias reductoras de sulfato y otros microorganismos anaerobios, que pueden no ser detectados por los métodos tradicionales basados en el crecimiento.LÍMITES DE MEDICIÓN:
IATA (International Air Transport Association) “Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks” 5ª Edición:
  • Insignificante: < 1000 RLU/liter fuel
  • Moderate: 1000 – 5000 RLU/liter fuel
  • Heavy: > 5000 URL/litro de combustible
Los límites que se acaban de sugerir se basan en la escala de medición del luminómetro HY-LiTE® 2. Se aplican sólo a las muestras de los tanques de ala del avión y se basan en la comparación con otros métodos utilizados habitualmente. Estos límites son solo una sugerencia y quizá haya que adaptarlos para otros tipos de muestras y de acuerdo con las circunstancias individuales, la frecuencia de los ensayos o el historial de contaminación, entre otras cosas.
Este kit de prueba de combustible contiene una disolución de captura patentada para el muestreo de muestras de combustible Jet A1.
Aplicación
El kit HY-Lite® de análisis del combustible Jet A1 es adecuado para la detección rápida de contaminación microbiológica en los depósitos de combustible y los sistemas de distribución.
Características y beneficios
  • Resultados obtenidos en minutos
  • Método no calificado
  • Prueba de campo, no hay necesidad de instalaciones de laboratorio
  • Resultados cuantitativos objetivos
  • Lectura numérica. Fácil interpretación
  • El mismo protocolo para todas las muestras de combustible de chorro (con o sin agua)
  • Los mismos límites de acción para todas las muestras (con o sin agua)
  • Detecta la actividad biológica directamente en la muestra y no requiere el crecimiento de microorganismos en los medios de laboratorio
  • Volumen de muestra flexible. Se recomienda 1 litro pero pueden probarse volúmenes más pequeños. Para comparación con las directrices, los resultados se pueden ajustar por volumen: RLU/litro = RLU x (1000 ml/ml de volumen de muestra) Recomendado en IATA Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks 5th Ed.
Idoneidad
Para el examen de la contaminación por biomasa del Jet A1 y otras muestras de combustible
Nota de análisis
Presentación: Pasa la prueba
Aspecto: Pasa la prueba
Pruebas de rendimiento: Pasa la prueba
Información legal
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable