Documentos clave
1.25150
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0.6ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Nivel de calidad
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Columna: D.I. × L
5 mm × 30 mm
volumen
0.6 mL
grupo activo de la matriz
Methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
~150 mg, BSA binding capacity
aplicaciones
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
técnica de separación
anion exchange
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
5 x 30 mm
Características y beneficios
RoboCol Fractogel® TMAE MedCap (M) 0.6 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany