Documentos clave
1.25067
Millipore
Prosep® Ultra Plus
column I.D. × L 8 mm × 20 mm
Sinónimos:
MiniChrom ProSep® Ultra Plus, 1 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
8 x 20mm
Nota de análisis
Appearance: passes test
Información legal
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany