Documentos
1.24839
Millipore
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride)
(AEBSF) for biochemistry
Sinónimos:
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11ClFNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
239.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
mp
175-177 °C
solubilidad
10 g/L
densidad aparente
200 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clave InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Información legal
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable