12-428
Phospho-acetyl Histone H3 Peptide
biotin conjugate
About This Item
product name
Phospho (Ser10)-acetyl (Lys9/14)-Histone H3 Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... H3F3B(3021)
Aplicación
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable