123871
SC79
≥98% (sum of two isomers, HPLC), solid, Akt activator, Calbiochem®
Sinónimos:
Akt Activator II, SC79, Ethyl-2-amino-6-chloro-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
product name
Akt Activator II, SC79, Akt Activator II, SC79, CAS 305834-79-1, is a cell-permeable compound that interacts with Akt PH domain PIP3 binding pocket and makes it more susceptible to phosphorylation by upstream Kinases.
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
Clave InChI
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Pleckstrin homology (PH) domain of Akt
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable