Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μg | Disponible para enviar HOYdesdeMerck Chemicals and LS SA | 201,00 € |
Acerca de este artículo
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source human |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
9016-45-9
9016-45-9
9016-45-9