Documentos
1.19162
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol 1.5-150 mg/L, for use with LICHROTEST
Sinónimos:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 8: Linearity
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
composición
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
técnicas
HPLC: suitable
compatibilidad
for use with LICHROTEST
formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Set 8: Linearity; Methyl parabens in methanol LiChroTest
Nota de análisis
1.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
7.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
15 mg/l Methyl paraben: in accordance
75 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Información legal
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2