Documentos
1.18308
Supelco
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur
Sinónimos:
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H25NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
272.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
219-200-6
NACRES:
NB.21
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (acidimetric)
técnicas
ion pair chromatography: suitable
transmitancia
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
densidad aparente
330 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable