1.17989
Test vessels
graduations, 5 mL, graduations, 10 mL, for use with MQUANT® Tests
About This Item
Productos recomendados
Características
graduations 10 mL
graduations 5 mL
compatibilidad
for use with MQUANT® Tests
método de detección
colorimetric
titrimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocolos
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative
Hidroximetilfurfural (HMF) en la miel – determinación reflectométrica después de conversión con un derivado del ácido barbitúrico y un derivado de la aminofenazona