Saltar a
1171
Adenosine 5′-Diphosphate, Monosodium Salt
Sinónimos:
Adenosine 5′-Diphosphate, Monosodium Salt, ADP, Na
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
155,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
521,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5NaO10P2
Peso molecular:
449.18
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Merck USA index - 14, 154
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Formed by the hydrolysis of ATP in tissue by adenosine triphosphatase. Rapidly converted back to ATP via oxidative phosphorylation in mitochondria. εmax = 15.4 X 103 ± 2% M-1 cm-1 (259 nm, in H2O, pH 7.0)
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1191A2754203800
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
-
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c