1.16894
pH Test
reflectometric, pH range 1.0-5.0, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinónimos:
pH chemical test strips, pH test strip for instrument reader
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
pH Test, reflectometric, pH range 1.0-5.0, for use with REFLECTOQUANT®
Características
non-bleeding
refill: no
Nivel de calidad
intervalo de pH
1.0-5.0
compatibilidad
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detección
reflectometric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Nota de análisis
pH-value
- standard 1:
1.2 - 1.8
- standard 2: 2.7 - 3.3
- standard 3: 4.2 - 4.8
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Artículos
Una determinación fiable, fácil de usar y económica del pH de la leche y los productos lácteos con el smartphone utilizando las tiras reactivas MQuant® pH y la aplicación MQuant® StripScan .
Learn how to accurately measure the pH of milk and dairy products using MQuant® pH test strips and the StripScan app for quality control.