Documentos
1.15127
Supelco
Ion exchanger Amberlite MB-3
mixed bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H⁺ form and strongly basic OH⁻ form
Sinónimos:
Ion exchanger Amberlite MB-3
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41115711
formulario
resin
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matriz
PS-DVB
tamaño de partícula
300-1180 μm
densidad
0.69 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
700 kg/m3
técnica de separación
mixed mode
Nota de análisis
Description: blue and cream-coloured spherules
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 80 %
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.