Documentos clave
1.14962
Supelco
PipeCheck
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
técnicas
photometry: suitable
Nivel de calidad
compatibilidad
for use with Spectroquant®
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable