Documentos
1.14679
Supelco
COD solution A
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 2.20 ml per determination Spectroquant®
Sinónimos:
Nota 1 A
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nivel de calidad
formulario
liquid
clases funcionales de analito
chemical oxygen demand (COD)
técnicas
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.22 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
This Spectroquant COD solution A is used in combination with Spectroquant solution B, 114680. Depending on the ration of these solutions, different measurement ranges for COD can be covered. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Nota de análisis
Assay (HgSO₄): 1.72 - 1.76 %
Assay (H₂SO₄): 29.2 - 30.2 %
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)