Documentos
1.13713
Supelco
1,2-Dicloroetano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinónimos:
Cloruro de etileno, Dicloruro de etileno
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
203-458-1
densidad de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
LiChrosolv®
grado
isocratic
Análisis
≥99.8% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
775 °F
potencia
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
15.6 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
residuo de evap.
≤2.0 mg/L
transmitancia
240 nm, ≥85%
245 nm, ≥90%
270 nm, ≥99%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 13 °C
densidad
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Especificaciones
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) Air
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Evaporation Number: 4.1
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 240 nm): ≥ 85 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Información legal
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)