1.12668
HPTLC plates, Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
HPTLC Silica gel 60 DIOL Plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 plates
técnicas
HPTLC: suitable
capa grosor
200 μm
placa L × An
10 cm × 10 cm
tamaño de partícula
5-6 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
25 Glass plates 10 x 10 cm
Aplicación
Glass HPTLC Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
Ligadura / enlace
Replaces: 12668-5; 12668